MilliporeSigma
Passer à
BDPH9BCD09F5
Bide Pharmatech
2-Amino-N-(5-chloropyridin-2-yl)-5-methoxybenzamide
Synonyme(s) :
2-amino-N-(5-chloro-2-pyridinyl)-5-methoxybenzamide
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
Taille/RéférenceDisponibilitéPrix
A propos de cet article
Formule linéaire :
C13H12O2N3Cl1
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
277.71
MDL number:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C13H12ClN3O2/c1-19-9-3-4-11(15)10(6-9)13(18)17-12-5-2-8(14)7-16-12/h2-7H,15H2,1H3,(H,16,17,18)
Inchi Key
GCCIHZVIPXGAPR-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Keep in dark place, sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Mentions de précaution
Mot-clé