MilliporeSigma
Passer à
BDPH9BCD0A84
Bide Pharmatech
Methyl 2-(4-(2-bromoethyl)phenyl)acetate
Synonyme(s) :
methyl 2-(4-(2-bromoethyl)phenyl)acetate
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
Taille/RéférenceDisponibilitéPrix
A propos de cet article
Formule linéaire :
C11H13O2Br1
Poids moléculaire :
257.13
MDL number:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C11H13BrO2/c1-14-11(13)8-10-4-2-9(3-5-10)6-7-12/h2-5H,6-8H2,1H3
Inchi Key
QXRJAWGFXUBQGW-UHFFFAOYSA-N