MilliporeSigma
Passer à
BDPH9BCD0AC2
Bide Pharmatech
N-(2-(Thiophen-2-yl)ethyl)isonicotinamide
Synonyme(s) :
N-[2-(2-thienyl)ethyl]isonicotinamide
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
Taille/RéférenceDisponibilitéPrix
A propos de cet article
Formule linéaire :
C12H12O1N2S1
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
232.31
MDL number:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C12H12N2OS/c15-12(10-3-6-13-7-4-10)14-8-5-11-2-1-9-16-11/h1-4,6-7,9H,5,8H2,(H,14,15)
Inchi Key
MBRRKSONRBUYSE-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Keep in dark place, sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid or liquid