MilliporeSigma
Passer à
BDPH9BCD0BD8
Bide Pharmatech
2-(Oxetan-3-yloxy)aniline
Synonyme(s) :
2-(3-oxetanyloxy)aniline
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
Taille/RéférenceDisponibilitéPrix
A propos de cet article
Formule linéaire :
C9H11O2N1
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
165.19
MDL number:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C9H11NO2/c10-8-3-1-2-4-9(8)12-7-5-11-6-7/h1-4,7H,5-6,10H2
Inchi Key
ZYDPAUQAFXSHAB-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
96%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Powder or crystals
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-(Oxetan-3-yloxy)aniline