MilliporeSigma
Passer à
BDPH9BCD0CAF
Bide Pharmatech
4-Chloro-1H-pyrrole-2-carboxylic acid
Synonyme(s) :
4-chloro-1H-pyrrole-2-carboxylic acid
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
Taille/RéférenceDisponibilitéPrix
A propos de cet article
Formule linéaire :
C5H4O2N1Cl1
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
145.54
MDL number:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C5H4ClNO2/c6-3-1-4(5(8)9)7-2-3/h1-2,7H,(H,8,9)
Inchi Key
YOTWVAYGATYZPA-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
96%
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid