MilliporeSigma
Passer à
BDPH9BCD0D0F
Bide Pharmatech
4-(Trifluoromethyl)quinoline
Synonyme(s) :
4-(trifluoromethyl)quinoline
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
Taille/RéférenceDisponibilitéPrix
A propos de cet article
Formule linéaire :
C10H6N1F3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
197.16
MDL number:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C10H6F3N/c11-10(12,13)8-5-6-14-9-4-2-1-3-7(8)9/h1-6H
Inchi Key
CLYXBXQWMBMXLO-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid or liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 4-(Trifluoromethyl)quinoline
Mentions de précaution
Mot-clé