MilliporeSigma
Passer à
BDPH9BCD0D52
Bide Pharmatech
3-(tert-Butyl)-1-methyl-1H-pyrazol-5-amine
Synonyme(s) :
3-tert-butyl-1-methyl-1H-pyrazol-5-amine
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
Taille/RéférenceDisponibilitéPrix
A propos de cet article
Formule linéaire :
C8H15N3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
153.23
MDL number:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C8H15N3/c1-8(2,3)6-5-7(9)11(4)10-6/h5H,9H2,1-4H3
Inchi Key
XSCDSAMVQLKDNI-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Mot-clé