MilliporeSigma
Passer à
BDPH9BCD0D72
Bide Pharmatech
(2-Iodo-4,5-dimethylphenyl)methanol
Synonyme(s) :
(2-iodo-4,5-dimethylphenyl)methanol
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
Taille/RéférenceDisponibilitéPrix
A propos de cet article
Formule linéaire :
C9H11O1I1
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
262.09
MDL number:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C9H11IO/c1-6-3-8(5-11)9(10)4-7(6)2/h3-4,11H,5H2,1-2H3
Inchi Key
OZONDJBVFLGNJH-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Keep in dark place, sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Powder or crystals
Still not finding the right product?
hstatements
Mot-clé