MilliporeSigma
Passer à
BDPH9BCD0D74
Bide Pharmatech
5-(3-Chlorophenyl)-1H-1,2,3-triazole
Synonyme(s) :
5-(3-chlorophenyl)-1H-1,2,3-triazole
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
Taille/RéférenceDisponibilitéPrix
A propos de cet article
Formule linéaire :
C8H6N3Cl1
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
179.61
MDL number:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C8H6ClN3/c9-7-3-1-2-6(4-7)8-5-10-12-11-8/h1-5H,(H,10,11,12)
Inchi Key
VLAULFMSWJFSFA-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Mot-clé