MilliporeSigma
Passer à
BDPH9BCD0EE0
Bide Pharmatech
Decahydropyrrolo[3,4-b]pyrrolizine
Synonyme(s) :
decahydropyrrolo[3,4-b]pyrrolizine
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
Taille/RéférenceDisponibilitéPrix
A propos de cet article
Formule linéaire :
C9H16N2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
152.24
MDL number:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C9H16N2/c1-2-8-4-7-5-10-6-9(7)11(8)3-1/h7-10H,1-6H2
Inchi Key
SYZQBOYLQBDNLX-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Keep in dark place, sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Decahydropyrrolo[3,4-b]pyrrolizine