Changer de vue
| Taille/Référence | Disponibilité | Prix |
|---|
A propos de cet article
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aiderInchi Code
1S/C13H9F3O/c14-13(15,16)10-6-8-12(9-7-10)17-11-4-2-1-3-5-11/h1-9H
Inchi Key
UZJUDUZMPNCXPF-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1-Phenoxy-4-(trifluoromethyl)benzene
hstatements
Mentions de précaution
Mot-clé