MilliporeSigma
Passer à
BDPH9BCD0FC6
Bide Pharmatech
2-(Ethoxycarbonyl)-1H-indole-5-carboxylic acid
Synonyme(s) :
2-(ethoxycarbonyl)-1H-indole-5-carboxylic acid
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
Taille/RéférenceDisponibilitéPrix
A propos de cet article
Formule linéaire :
C12H11O4N1
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
233.22
MDL number:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C12H11NO4/c1-2-17-12(16)10-6-8-5-7(11(14)15)3-4-9(8)13-10/h3-6,13H,2H2,1H3,(H,14,15)
Inchi Key
CAVYPAYXEMVXMS-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
96%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid