Changer de vue
| Taille/Référence | Disponibilité | Prix |
|---|
A propos de cet article
Formule linéaire :
C9H6O2N1Br1
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
240.06
MDL number:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aiderInchi Code
1S/C9H6BrNO2/c10-6-2-1-3-7-5(6)4-8(12)9(13)11-7/h1-4,12H,(H,11,13)
Inchi Key
RXMNJPQCLAHRIZ-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Powder or crystals
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 5-Bromo-3-hydroxyquinolin-2(1H)-one
hstatements
Mot-clé