MilliporeSigma
Passer à
BDPH9BCD1815
Bide Pharmatech
2-(Difluoromethyl)pyridine-3-carboxamide
Synonyme(s) :
2-(difluoromethyl)nicotinamide
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
Taille/RéférenceDisponibilitéPrix
A propos de cet article
Formule linéaire :
C7H6O1N2F2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
172.13
MDL number:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C7H6F2N2O/c8-6(9)5-4(7(10)12)2-1-3-11-5/h1-3,6H,(H2,10,12)
Inchi Key
PILIHOOIKRRDRD-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
White to yellow powder or crystals
Still not finding the right product?
Mentions de précaution
Mot-clé