MilliporeSigma
Passer à
BDPH9BCD19B3
Bide Pharmatech
1-(2-Methoxyphenoxy)propan-2-one
Synonyme(s) :
1-(2-methoxyphenoxy)acetone
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
Taille/RéférenceDisponibilitéPrix
A propos de cet article
Formule linéaire :
C10H12O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
180.2
MDL number:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C10H12O3/c1-8(11)7-13-10-6-4-3-5-9(10)12-2/h3-6H,7H2,1-2H3
Inchi Key
GBBBWTDKOLEAOC-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid or semi-solid or solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1-(2-Methoxyphenoxy)propan-2-one