MilliporeSigma
Passer à
BDPH9BCD1EDF
Bide Pharmatech
N-Phenyl-4-(9-phenyl-9H-fluoren-9-yl)aniline
Synonyme(s) :
N-phenyl-4-(9-phenyl-9H-fluoren-9-yl)aniline
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
Taille/RéférenceDisponibilitéPrix
A propos de cet article
Formule linéaire :
C31H23N1
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
409.53
MDL number:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C31H23N/c1-3-11-23(12-4-1)31(24-19-21-26(22-20-24)32-25-13-5-2-6-14-25)29-17-9-7-15-27(29)28-16-8-10-18-30(28)31/h1-22,32H
Inchi Key
MXBOCMZLJOCPLE-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Keep in dark place, sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid