MilliporeSigma
Passer à
BDPH9BCD1F85
Bide Pharmatech
5-Oxo-1,4-thiazepane-3-carboxylic acid
Synonyme(s) :
5-oxo-1,4-thiazepane-3-carboxylic acid
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
Taille/RéférenceDisponibilitéPrix
A propos de cet article
Formule linéaire :
C6H9O3N1S1
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
175.21
MDL number:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C6H9NO3S/c8-5-1-2-11-3-4(7-5)6(9)10/h4H,1-3H2,(H,7,8)(H,9,10)
Inchi Key
JICTZUFURQRLDW-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid