MilliporeSigma
Passer à
BDPH9BCD2010
Bide Pharmatech
5-Bromo-1H-benzo[d]imidazole
Synonyme(s) :
5-bromo-1H-benzimidazole
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
Taille/RéférenceDisponibilitéPrix
A propos de cet article
Formule linéaire :
C7H5N2Br1
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
197.03
MDL number:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C7H5BrN2/c8-5-1-2-6-7(3-5)10-4-9-6/h1-4H,(H,9,10)
Inchi Key
GEDVWGDBMPJNEV-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
White to yellow to brown powder or crytals
Melting Point
130-134C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 5-Bromo-1H-benzo[d]imidazole
Mentions de précaution
Mot-clé