MilliporeSigma
Passer à
BDPH9BCD248B
Bide Pharmatech
[4-(1-Cyanocyclopentyl)phenyl]boronic acid
Synonyme(s) :
(4-(1-cyanocyclopentyl)phenyl)boronic acid
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
Taille/RéférenceDisponibilitéPrix
A propos de cet article
Formule linéaire :
C12H14O2N1B1
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
215.06
MDL number:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C12H14BNO2/c14-9-12(7-1-2-8-12)10-3-5-11(6-4-10)13(15)16/h3-6,15-16H,1-2,7-8H2
Inchi Key
ZNINYILPLNZOEJ-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Mentions de précaution
Mot-clé