MilliporeSigma
Passer à
BDPH9BCD260F
Bide Pharmatech
5-Bromo-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1-ol
Synonyme(s) :
5-bromo-1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthalenol
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
Taille/RéférenceDisponibilitéPrix
A propos de cet article
Formule linéaire :
C10H11O1Br1
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
227.1
MDL number:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C10H11BrO/c11-9-5-1-4-8-7(9)3-2-6-10(8)12/h1,4-5,10,12H,2-3,6H2
Inchi Key
JEDJGVSGTZKGFJ-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
White to Yellow Solid
Still not finding the right product?
hstatements
Mentions de précaution
Mot-clé