MilliporeSigma
Passer à
BDPH9BCD2B16
Bide Pharmatech
4-(1,3,4-Oxadiazol-2-yl)benzaldehyde
Synonyme(s) :
4-(1,3,4-oxadiazol-2-yl)benzaldehyde
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
Taille/RéférenceDisponibilitéPrix
A propos de cet article
Formule linéaire :
C9H6O2N2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
174.16
MDL number:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C9H6N2O2/c12-5-7-1-3-8(4-2-7)9-11-10-6-13-9/h1-6H
Inchi Key
PZQDAKKBCZMUTR-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Mentions de précaution
Mot-clé