MilliporeSigma
Passer à
BDPH9BCD2DE2
Bide Pharmatech
Dibenzo[b,d]furan-1-ylboronic acid
Synonyme(s) :
dibenzo[b,d]furan-1-ylboronic acid
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
Taille/RéférenceDisponibilitéPrix
A propos de cet article
Formule linéaire :
C12H9O3B1
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
212.01
MDL number:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C12H9BO3/c14-13(15)9-5-3-7-11-12(9)8-4-1-2-6-10(8)16-11/h1-7,14-15H
Inchi Key
JOFBTOVNZIUWPX-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
White to pale yellow powder or crystal
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dibenzo[b,d]furan-1-ylboronic acid
Mentions de précaution
Mot-clé