MilliporeSigma
Passer à
BDPH9BCD2FB7
Bide Pharmatech
4-Bromo-1-chloro-2-(4-ethoxybenzyl)benzene
Synonyme(s) :
4-bromo-1-chloro-2-(4-ethoxybenzyl)benzene
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
Taille/RéférenceDisponibilitéPrix
A propos de cet article
Formule linéaire :
C15H14O1Cl1Br1
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
325.63
MDL number:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C15H14BrClO/c1-2-18-14-6-3-11(4-7-14)9-12-10-13(16)5-8-15(12)17/h3-8,10H,2,9H2,1H3
Inchi Key
ZUNCHZBITMUSRD-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
White to off-white powder or crystals
Still not finding the right product?
hstatements
Mentions de précaution
Mot-clé