MilliporeSigma
Passer à
BDPH9BCD3255
Bide Pharmatech
5-(4-Bromophenyl)pyrimidine
Synonyme(s) :
5-(4-bromophenyl)pyrimidine
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
Taille/RéférenceDisponibilitéPrix
A propos de cet article
Formule linéaire :
C10H7N2Br1
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
235.08
MDL number:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C10H7BrN2/c11-10-3-1-8(2-4-10)9-5-12-7-13-6-9/h1-7H
Inchi Key
GJBAOBLGEYEVMJ-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 5-(4-Bromophenyl)pyrimidine
Mentions de précaution
Mot-clé