MilliporeSigma
Passer à
BDPH9BCD3322
Bide Pharmatech
3-(Benzyloxy)azetidine hydrochloride
Synonyme(s) :
3-(benzyloxy)azetidine hydrochloride
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
Taille/RéférenceDisponibilitéPrix
A propos de cet article
Formule linéaire :
C10H14O1N1Cl1
Poids moléculaire :
199.68
MDL number:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C10H13NO.ClH/c1-2-4-9(5-3-1)8-12-10-6-11-7-10;/h1-5,10-11H,6-8H2;1H
Inchi Key
BQTSSUSLZRYTQB-UHFFFAOYSA-N