MilliporeSigma
Passer à
BDPH9BCD3553
Bide Pharmatech
2-Bromo-1,3-bis(3-methoxyphenyl)propane-1,3-dione
Synonyme(s) :
2-bromo-1,3-bis(3-methoxyphenyl)-1,3-propanedione
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
Taille/RéférenceDisponibilitéPrix
A propos de cet article
Formule linéaire :
C17H15O4Br1
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
363.21
MDL number:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C17H15BrO4/c1-21-13-7-3-5-11(9-13)16(19)15(18)17(20)12-6-4-8-14(10-12)22-2/h3-10,15H,1-2H3
Inchi Key
TUECNKMLFJLFOE-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid or viscous liquid