MilliporeSigma
Passer à
BDPH9BCD372A
Bide Pharmatech
4-(2-Fluoro-5-methoxybenzyl)piperidine hydrochloride
Synonyme(s) :
4-(2-fluoro-5-methoxybenzyl)piperidine hydrochloride
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
Taille/RéférenceDisponibilitéPrix
A propos de cet article
Formule linéaire :
C13H19O1N1Cl1F1
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
259.75
MDL number:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C13H18FNO.ClH/c1-16-12-2-3-13(14)11(9-12)8-10-4-6-15-7-5-10;/h2-3,9-10,15H,4-8H2,1H3;1H
Inchi Key
LMPNEPFUDVRURO-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
hstatements
Mot-clé