MilliporeSigma
Passer à
BDPH9BCD37BF
Bide Pharmatech
2,5-Bis(trifluoromethyl)benzoic acid
Synonyme(s) :
2,5-bis(trifluoromethyl)benzoic acid
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
Taille/RéférenceDisponibilitéPrix
A propos de cet article
Formule linéaire :
C9H4O2F6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
258.12
MDL number:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C9H4F6O2/c10-8(11,12)4-1-2-6(9(13,14)15)5(3-4)7(16)17/h1-3H,(H,16,17)
Inchi Key
PINBPLCVZSKLTF-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Form: solid
Still not finding the right product?
hstatements
Mentions de précaution
Mot-clé