Changer de vue
| Taille/Référence | Disponibilité | Prix |
|---|
A propos de cet article
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aiderInchi Code
1S/C10H13O2P/c1-8(11)9-4-6-10(7-5-9)13(2,3)12/h4-7H,1-3H3
Inchi Key
BEJXQFTUCNGGEA-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1-(4-(Dimethylphosphoryl)phenyl)ethan-1-one
hstatements
Mentions de précaution
Mot-clé