MilliporeSigma
Passer à
BDPH9BCD3DD5
Bide Pharmatech
7-Bromo-2-chloro-3-methylquinoline
Synonyme(s) :
7-bromo-2-chloro-3-methylquinoline
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
Taille/RéférenceDisponibilitéPrix
A propos de cet article
Formule linéaire :
C10H7N1Cl1Br1
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
256.53
MDL number:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C10H7BrClN/c1-6-4-7-2-3-8(11)5-9(7)13-10(6)12/h2-5H,1H3
Inchi Key
SQFVOHFUJOPVEH-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Keep in dark place, sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 7-Bromo-2-chloro-3-methylquinoline
Mentions de précaution
Mot-clé