MilliporeSigma
Passer à
BDPH9BCD3F1F
Bide Pharmatech
6-Amino-3-chloro-1H-indazole
Synonyme(s) :
3-chloro-1H-indazol-6-amine
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
Taille/RéférenceDisponibilitéPrix
A propos de cet article
Formule linéaire :
C7H6N3Cl1
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
167.6
MDL number:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C7H6ClN3/c8-7-5-2-1-4(9)3-6(5)10-11-7/h1-3H,9H2,(H,10,11)
Inchi Key
DRRARKIFTNKQDW-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Keep in dark place, sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Light-red to yellow-brown solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 6-Amino-3-chloro-1H-indazole
Mentions de précaution
Mot-clé