MilliporeSigma
BDPH9BCD3F2D
Bide Pharmatech
3-Cyclopropyl-1-methyl-1H-pyrazol-5-amine
Synonyme(s) :
3-cyclopropyl-1-methyl-1H-pyrazol-5-amine
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule linéaire :
C7H11N3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
137.18
MDL number:
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C7H11N3/c1-10-7(8)4-6(9-10)5-2-3-5/h4-5H,2-3,8H2,1H3
Inchi Key
YWHWPIRLFHZSFS-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Mentions de précaution
Mot-clé