MilliporeSigma
Passer à
BDPH9BCD3F76
Bide Pharmatech
Bis(4-(tert-butyl)phenyl)amine
Synonyme(s) :
4-tert-butyl-N-(4-tert-butylphenyl)aniline
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
Taille/RéférenceDisponibilitéPrix
A propos de cet article
Formule linéaire :
C20H27N1
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
281.44
MDL number:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C20H27N/c1-19(2,3)15-7-11-17(12-8-15)21-18-13-9-16(10-14-18)20(4,5)6/h7-14,21H,1-6H3
Inchi Key
OPEKHRGERHDLRK-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
90%
Storage temp.
Keep in dark place, sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Form: Crystal - Powder / Colour: White - Slightly pale yellow
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Bis(4-(tert-butyl)phenyl)amine
Mentions de précaution
Mot-clé
Warning
Pictogrammes
Exclamation mark
hstatements