MilliporeSigma
Passer à
BDPH9BCD4007
Bide Pharmatech
Ethyl 2,4-dichloro-3-oxobutanoate
Synonyme(s) :
ethyl 2,4-dichloro-3-oxobutanoate
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
Taille/RéférenceDisponibilitéPrix
A propos de cet article
Formule linéaire :
C6H8O3Cl2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
199.03
MDL number:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C6H8Cl2O3/c1-2-11-6(10)5(8)4(9)3-7/h5H,2-3H2,1H3
Inchi Key
GPDFVBIDCBPHSW-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ethyl 2,4-dichloro-3-oxobutanoate