MilliporeSigma
Passer à
BDPH9BCD400A
Bide Pharmatech
5-Bromothieno[3,2-b]thiophene-2-carboxylic acid
Synonyme(s) :
5-bromothieno[3,2-b]thiophene-2-carboxylic acid
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
Taille/RéférenceDisponibilitéPrix
A propos de cet article
Formule linéaire :
C7H3O2Br1S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
263.14
MDL number:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C7H3BrO2S2/c8-6-2-4-3(12-6)1-5(11-4)7(9)10/h1-2H,(H,9,10)
Inchi Key
PMZFZHLHTDFWBI-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid