MilliporeSigma
Passer à
BDPH9BCD4052
Bide Pharmatech
2-(Methylsulfonyl)-4-(pyridin-3-yl)pyrimidine
Synonyme(s) :
2-(methylsulfonyl)-4-(3-pyridinyl)pyrimidine
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
Taille/RéférenceDisponibilitéPrix
A propos de cet article
Formule linéaire :
C10H9O2N3S1
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
235.27
MDL number:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C10H9N3O2S/c1-16(14,15)10-12-6-4-9(13-10)8-3-2-5-11-7-8/h2-7H,1H3
Inchi Key
YOORFANBYYVNMQ-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Powder or crystals