MilliporeSigma
Passer à
BDPH9BCD40C6
Bide Pharmatech
2,3-DIaminobenzoic acid hydrochloride
Synonyme(s) :
2,3-diaminobenzoic acid hydrochloride
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
Taille/RéférenceDisponibilitéPrix
A propos de cet article
Formule linéaire :
C7H9O2N2Cl1
Poids moléculaire :
188.61
MDL number:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C7H8N2O2.ClH/c8-5-3-1-2-4(6(5)9)7(10)11;/h1-3H,8-9H2,(H,10,11);1H
Inchi Key
OMWNWENDHSMOPJ-UHFFFAOYSA-N