MilliporeSigma
Passer à
BDPH9BCD423B
Bide Pharmatech
(4-Chloro-3-methylphenyl)methanesulfonyl chloride
Synonyme(s) :
(4-chloro-3-methylphenyl)methanesulfonyl chloride
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
Taille/RéférenceDisponibilitéPrix
A propos de cet article
Formule linéaire :
C8H8O2Cl2S1
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
239.12
MDL number:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C8H8Cl2O2S/c1-6-4-7(2-3-8(6)9)5-13(10,11)12/h2-4H,5H2,1H3
Inchi Key
OIWQZLQYWYCVCP-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid