MilliporeSigma
Passer à
BDPH9BCD448C
Bide Pharmatech
4-Aminobutan-2-one hydrochloride
Synonyme(s) :
4-amino-2-butanone hydrochloride
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
Taille/RéférenceDisponibilitéPrix
A propos de cet article
Formule linéaire :
C4H10O1N1Cl1
Poids moléculaire :
123.58
MDL number:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C4H9NO.ClH/c1-4(6)2-3-5;/h2-3,5H2,1H3;1H
Inchi Key
CRYWPNCOLVABFJ-UHFFFAOYSA-N