MilliporeSigma
Passer à
BDPH9BCD45F3
Bide Pharmatech
6-Chloro-5-methylpyridazin-3-amine
Synonyme(s) :
6-chloro-5-methyl-3-pyridazinamine
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
Taille/RéférenceDisponibilitéPrix
A propos de cet article
Formule linéaire :
C5H6N3Cl1
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
143.58
MDL number:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C5H6ClN3/c1-3-2-4(7)8-9-5(3)6/h2H,1H3,(H2,7,8)
Inchi Key
UWDLNRUFHRYMSE-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Country of Origin
CN
Physical Form
Powder or crystals
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, 2-8°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 6-Chloro-5-methylpyridazin-3-amine
Mentions de précaution
Mot-clé