MilliporeSigma
Passer à
BDPH9BCD490C
Bide Pharmatech
Bis(3-methoxyphenyl)amine
Synonyme(s) :
bis(3-methoxyphenyl)amine
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
Taille/RéférenceDisponibilitéPrix
A propos de cet article
Formule linéaire :
C14H15O2N1
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
229.28
MDL number:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C14H15NO2/c1-16-13-7-3-5-11(9-13)15-12-6-4-8-14(10-12)17-2/h3-10,15H,1-2H3
Inchi Key
SUTJWELGLJHXGI-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid or liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Bis(3-methoxyphenyl)amine
hstatements
Mentions de précaution
Mot-clé