MilliporeSigma
Passer à
BDPH9BCD4AED
Bide Pharmatech
Dodecan-1-amine
Synonyme(s) :
1-dodecanamine
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
Taille/RéférenceDisponibilitéPrix
A propos de cet article
Formule linéaire :
C12H27N1
Poids moléculaire :
185.35
MDL number:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C12H27N/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13/h2-13H2,1H3
Inchi Key
JRBPAEWTRLWTQC-UHFFFAOYSA-N