MilliporeSigma
Passer à
BDPH9BCD4B69
Bide Pharmatech
3-Bromo-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Synonyme(s) :
3-bromo-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
Taille/RéférenceDisponibilitéPrix
A propos de cet article
Formule linéaire :
C8H4O1Br1F3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
253.02
MDL number:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C8H4BrF3O/c9-6-3-1-2-5(4-13)7(6)8(10,11)12/h1-4H
Inchi Key
GNJZENBMBWRNAY-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid or semi-solid or liquid or lump
Still not finding the right product?
Mot-clé