MilliporeSigma
Passer à
BDPH9BCD4E64
Bide Pharmatech
2-Fluoro-6-methoxybenzaldehyde
Synonyme(s) :
2-fluoro-6-methoxybenzaldehyde
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
Taille/RéférenceDisponibilitéPrix
A propos de cet article
Formule linéaire :
C8H7O2F1
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
154.14
MDL number:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C8H7FO2/c1-11-8-4-2-3-7(9)6(8)5-10/h2-5H,1H3
Inchi Key
UIOAYOIJMYMOEU-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Keep in dark place, sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Form: Crystal - Powder
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-Fluoro-6-methoxybenzaldehyde
hstatements
Mentions de précaution
Mot-clé