MilliporeSigma
Passer à
BDPH9BCD4ECE
Bide Pharmatech
5-Bromo-2-(bromomethyl)pyrimidine
Synonyme(s) :
5-bromo-2-(bromomethyl)pyrimidine
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
Taille/RéférenceDisponibilitéPrix
A propos de cet article
Formule linéaire :
C5H4N2Br2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
251.91
MDL number:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C5H4Br2N2/c6-1-5-8-2-4(7)3-9-5/h2-3H,1H2
Inchi Key
BMXJFKLSEGBBSJ-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
White to yellow powder or crystals
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 5-Bromo-2-(bromomethyl)pyrimidine