MilliporeSigma
Passer à
BDPH9BCD4F4F
Bide Pharmatech
4-Methoxy-2-phenylthiazole-5-carboxylic acid
Synonyme(s) :
4-methoxy-2-phenylthiazole-5-carboxylic acid
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
Taille/RéférenceDisponibilitéPrix
A propos de cet article
Formule linéaire :
C11H9O3N1S1
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
235.26
MDL number:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C11H9NO3S/c1-15-9-8(11(13)14)16-10(12-9)7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,1H3,(H,13,14)
Inchi Key
BQWBKWFGEHJXHK-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid