MilliporeSigma
Passer à
BDPH9BCD4F8E
Bide Pharmatech
2-(Cyclopropyl(1-(thiazol-2-yl)ethyl)amino)acetic acid
Synonyme(s) :
{cyclopropyl[1-(1,3-thiazol-2-yl)ethyl]amino}acetic acid
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
Taille/RéférenceDisponibilitéPrix
A propos de cet article
Formule linéaire :
C10H14O2N2S1
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
226.3
MDL number:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C10H14N2O2S/c1-7(10-11-4-5-15-10)12(6-9(13)14)8-2-3-8/h4-5,7-8H,2-3,6H2,1H3,(H,13,14)
Inchi Key
QJUVLUUNSHTPKO-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid or semi-solid or liquid