MilliporeSigma
Passer à
BDPH9BCD5166
Bide Pharmatech
AChE/BChE-IN-10
Synonyme(s) :
N-(2-(1-benzylpiperidin-4-yl)ethyl)-6-methoxy-2-naphthamide
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
Taille/RéférenceDisponibilitéPrix
A propos de cet article
Formule linéaire :
C26H30O2N2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
402.54
MDL number:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C26H30N2O2/c1-30-25-10-9-22-17-24(8-7-23(22)18-25)26(29)27-14-11-20-12-15-28(16-13-20)19-21-5-3-2-4-6-21/h2-10,17-18,20H,11-16,19H2,1H3,(H,27,29)
Inchi Key
AIIWJMPOAUNFLG-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Powder or crystals
Still not finding the right product?
Explore all of our products under AChE/BChE-IN-10