MilliporeSigma
Passer à
BDPH9BCD52AB
Bide Pharmatech
(3-(3-(4-Chlorophenyl)ureido)phenyl)boronic acid
Synonyme(s) :
N'-(3-boronophenyl)-N-(4-chlorophenyl)carbamimidic acid
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
Taille/RéférenceDisponibilitéPrix
A propos de cet article
Formule linéaire :
C13H12O3N2Cl1B1
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
290.51
MDL number:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C13H12BClN2O3/c15-10-4-6-11(7-5-10)16-13(18)17-12-3-1-2-9(8-12)14(19)20/h1-8,19-20H,(H2,16,17,18)
Inchi Key
PRLAHSCAMFRECS-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid