MilliporeSigma
Passer à
BDPH9BCD53BF
Bide Pharmatech
1-(3-Bromo-5-methylphenyl)ethan-1-amine hydrochloride
Synonyme(s) :
1-(3-bromo-5-methylphenyl)ethan-1-amine hydrochloride
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
Taille/RéférenceDisponibilitéPrix
A propos de cet article
Formule linéaire :
C9H13N1Cl1Br1
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
250.57
MDL number:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C9H12BrN.ClH/c1-6-3-8(7(2)11)5-9(10)4-6;/h3-5,7H,11H2,1-2H3;1H
Inchi Key
NNYNPWGFQJGLIN-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid